Metacrilato de 2-etilhexilo ≥99.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methacrylic acid 2-ethylhexyl ester
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M0591-25ML M0591-500ML
TCIAM0591-25MLEA 17 EUR
TCIAM0591-25ML TCIAM0591-500ML
Metacrilato de 2-etilhexilo ≥99.0% (por GC) estabilizado
Metacrilato de 2-etilhexilo
Formula: C₁₂H₂₂O₂
MW: 198.31 g/mol
Pto. Ebullición: 88°C
Pto. de inflamación: 100°C
Número MDL: MFCD00009494
Núm. CAS: 688-84-6
EINECS: 211-708-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3fb70c6c10886ba585a9150688ba029afbd12c2&vid=a3fb70c6c10886ba585a9150688ba029afbd12c2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %