Acrilato de 2,2,2-trifluoroetilo ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A1152-25G A1152-5G
TCIAA1152-25GEA 69 EUR
TCIAA1152-25G TCIAA1152-5G
Acrilato de 2,2,2-trifluoroetilo ≥98.0% (por GC) estabilizado
Acrilato de 2,2,2-trifluoroetilo
Formula: C₅H₅F₃O₂
Pto. Ebullición: 92°C
Pto. de inflamación: 13°C
Número MDL: MFCD00000444
Núm. CAS: 407-47-6
EINECS: 206-987-6
UN: 3272
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d16413bec9946cc9ab502656a4bc9fd6cdd098f6&vid=d16413bec9946cc9ab502656a4bc9fd6cdd098f6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %