D-cicloserina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (R)-(+)-Cicloserina, D-4-Aminoisoxazolidin-3-ona
C1189-1G C1189-5G
TCIAC1189-1GEA 39 EUR
TCIAC1189-1G TCIAC1189-5G
D-cicloserina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
D-Cicloserina
Formula: C₃H₆N₂O₂
MW: 102.09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005353
Núm. CAS: 68-41-7
EINECS: 200-688-4
Índice Merck: 14,02751
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88392db17771821bd21484ff01ed3e7a8a8ca536&vid=88392db17771821bd21484ff01ed3e7a8a8ca536&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +110 to +130 deg (C=1, H2O)