3,4,5-Trimetoxibenzoato de metilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3,4,5-Trimethoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 3,4,5-trimethoxybenzoate, Trimethylgallic Acid Methyl Ester
T1092-25G T1092-500G
TCIAT1092-25GEA 16 EUR
TCIAT1092-25G TCIAT1092-500G
3,4,5-Trimetoxibenzoato de metilo ≥99.0% (por GC)
3,4,5-Trimetoxibenzoato de metilo
Formula: C₁₁H₁₄O₅
MW: 226,23 g/mol
Pto. Ebullición: 185°C
Número MDL: MFCD00008431
Núm. CAS: 1916-07-0
EINECS: 217-629-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57fe3823ead719249f8daeae798b5a5d026fd5c4&vid=57fe3823ead719249f8daeae798b5a5d026fd5c4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 82.0 to 85.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency