Alilclorodimetilsilano ≥96.0% (por GC) allyldimethylsilylating reagent for GC/MS
Proveedor: TCI
Peligro
A1275-10ML A1275-25ML
TCIAA1275-10MLEA 73 EUR
TCIAA1275-10ML TCIAA1275-25ML
Alilclorodimetilsilano ≥96.0% (por GC) allyldimethylsilylating reagent for GC/MS
Alilclorodimetilsilano
Formula: C₅H₁₁ClSi
Pto. Ebullición: 113°C
Pto. de inflamación: 5°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000506
Núm. CAS: 4028-23-3
EINECS: 223-706-2
UN: 2985
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43d0e67a25cdf6bdfdf9d0723c27cc0216c9f3ff&vid=620c439eb1d29e612584d9a68b2df34d417742c5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %