2-Hidroxi-5-(trifluorometil)piridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T2539-25G T2539-5G
TCIAT2539-25GEA 164 EUR
TCIAT2539-25G TCIAT2539-5G
2-Hidroxi-5-(trifluorometil)piridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Hidroxi-5-(trifluorometil)piridina
Formula: C₆H₄F₃NO
Número MDL: MFCD00042315
Núm. CAS: 33252-63-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db160f994e3b923afa3d6af49fb4092b0144b6aa&vid=db160f994e3b923afa3d6af49fb4092b0144b6aa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C