1-Bromo-3-iodobenceno ≥97.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Bromoiodobenzene
Estabilización: Stabilised with copper chip
B1236-25G B1236-5G B1236-100G
TCIAB1236-25GEA 44 EUR
TCIAB1236-25G TCIAB1236-5G TCIAB1236-100G
1-Bromo-3-iodobenceno ≥97.0% (por GC) estabilizado
1-Bromo-3-iodobenceno
Formula: C₆H₄BrI
MW: 282.91 g/mol
Pto. Ebullición: 120°C
Pto. de fusión: -9.3
Número MDL: MFCD00001043
Núm. CAS: 591-18-4
EINECS: 209-703-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a273dc48c24fa8a4c683be448b158fecbe8096d7&vid=1995e76313d2b9e54bc75a24a2782eba4ff61408&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %