4-Pentiloxibenzaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
A0707-25ML A0707-500ML
TCIAA0707-25MLEA 41 EUR
TCIAA0707-25ML TCIAA0707-500ML
4-Pentiloxibenzaldehído ≥98.0% (por GC)
4-Pentiloxibenzaldehído
Product Categories: Materials Chemistry, Building Blocks for Liquid Crystals
Other Product Names / Synonyms: 4-Pentyloxybenzaldehyde
Formula: C₁₂H₁₆O₂
Pto. Ebullición: 158°C
Número MDL: MFCD00014135
Núm. CAS: 5736-91-4
EINECS: 227-250-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c71a0a4d97530cbe4534928d9ce16c0ed6aed36&vid=136f04c8f52f1a09c0dce546615a52ac2c84c635&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %