Sodio benzoato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis) for biochemical research
Proveedor: TCI
S0855-25G S0855-5G
TCIAS0855-25GEA 29 EUR
TCIAS0855-25G TCIAS0855-5G
Sodio benzoato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis) for biochemical research
Sodio benzoato
Formula: C₆H₅COONa
Pto. de fusión: 450°C
Densidad: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: ≥ 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012463
Núm. CAS: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
IR: 01-2119460683-35
Índice Merck: 14,08582
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef537e5741bb339ea9c6ec81e7414f932bc3262e&vid=77e44d1248b3af29b2e3abb6f05f710b9290cb0b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Protein impurity test (SDS-PAGE) to pass test