Ácido 3-(dimetilamino)benzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D0646-25G D0646-500G
TCIAD0646-25GEA 32 EUR
TCIAD0646-25G TCIAD0646-500G
Ácido 3-(dimetilamino)benzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-(dimetilamino)benzoico
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Pto. Ebullición: 298 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 149…152 °C
Densidad: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002497
Núm. CAS: 99-64-9
EINECS: 202-775-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cfb6080d6a59ad9416ff52a1bb5cdd5c1051eab0&vid=22838e72d37528e793c0ba27eb7ebe658ffd1213&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency