Ácido 5-aminosalicílico ≥98.0% (by titrimetric analysis) for biochemical research
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Mesalamine, Mesalazine, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, m-Aminosalicylic acid
A2291-25G A2291-5G
TCIAA2291-25GEA 65 EUR
TCIAA2291-25G TCIAA2291-5G
Ácido 5-aminosalicílico ≥98.0% (by titrimetric analysis) for biochemical research
Ácido 5-aminosalicílico
Formula: C₇H₇NO₃
Pto. Ebullición: 347 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 265°C
Densidad: 1,568 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007877
Núm. CAS: 89-57-6
EINECS: 201-919-1
Índice Merck: 14,05904
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=958279d533fa515523ac6cc3fa91ac73180edc8a&vid=ad7891cbc4b1a3467fa863ad3c0bb832592042ff&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Hydrogendioxide detection test (Peroxidase method) to pass test