Ácido salicílico ≥99.5% (by titrimetric analysis) for biochemical research
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Ácido 2-hidroxibenzoico, Ácido o-hidroxibenzoico
H1342-25G H1342-5G
TCIAH1342-25GEA 28 EUR
TCIAH1342-25G TCIAH1342-5G
Ácido salicílico ≥99.5% (by titrimetric analysis) for biochemical research
Ácido salicílico
Formula: (HO)C₆H₄CO₂H
MW: 138,12 g/mol
Pto. Ebullición: 211°C
Pto. de fusión: 157…159 °C
Densidad: 1,443 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 157 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002439
Núm. CAS: 69-72-7
EINECS: 200-712-3
Índice Merck: 14,08332
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9353f7949263aec8589db1452164f4ad85771fb1&vid=07bd493cb2bade9dbe727bb6e940f6876a28c9ee&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.5 %
Melting point 158.0 to 161.0 deg-C
Protein impurity test (SDS-PAGE) to pass test