1-Fluoro-2,4-dinitrobenceno ≥99.0% (por GC) for HPLC labeling
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,3-Dinitro-4-fluorobenceno
A5512-5G A5512-25G
TCIAA5512-5GEA 25 EUR
TCIAA5512-5G TCIAA5512-25G
1-Fluoro-2,4-dinitrobenceno ≥99.0% (por GC) for HPLC labeling
1-Fluoro-2,4-dinitrobenceno
Formula: C₆H₃FN₂O₄
MW: 186.1 g/mol
Pto. Ebullición: 296°C
Pto. de fusión: 26°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007056
Núm. CAS: 70-34-8
EINECS: 200-734-3
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 14,04172
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=476c9d60a2ebd87f0d3a78d425d6cd98c869bdba&vid=4ea8d766ead557265ec1f0d234325c4cc145810c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Yellow to Green powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Effect test of HPLC derivatization Effective as labeling agent for Propylamine, Diethylamine