Ácido 1-propilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
P1942-1G P1942-25G P1942-5G
TCIAP1942-1GEA 19 EUR
TCIAP1942-1G TCIAP1942-25G TCIAP1942-5G
Ácido 1-propilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 1-propilborónico
Formula: C₃H₉BO₂
Pto. de fusión: 106°C
Número MDL: MFCD01074564
Núm. CAS: 17745-45-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=635f86565ea23f8866a68dbe037f567e3d39e00c&vid=635f86565ea23f8866a68dbe037f567e3d39e00c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 126.0 %