Ácido isobutilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
I0597-25G I0597-5G
TCIAI0597-25GEA 232 EUR
TCIAI0597-25G TCIAI0597-5G
Ácido isobutilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido isobutilborónico
Formula: C₄H₁₁BO₂
Número MDL: MFCD00134156
Núm. CAS: 84110-40-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bc6cc28ff1c940de5b8746fe7157aa490e8c433&vid=4bc6cc28ff1c940de5b8746fe7157aa490e8c433&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 121.5 %