Ácido 4-metil-2-pentenoico ≥97.0% (by GC, titration analysis) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Estabilización: estabilizado con hidroquinona
M0268-5ML M0268-25ML
TCIAM0268-5MLEA 54 EUR
TCIAM0268-5ML TCIAM0268-25ML
Ácido 4-metil-2-pentenoico ≥97.0% (by GC, titration analysis) estabilizado
Ácido 4-metil-2-pentenoico
Formula: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Pto. Ebullición: 212°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00043804
Núm. CAS: 10321-71-8
EINECS: 233-706-4
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be5beac5890ecedb80db9ad3777b7507f626745d&vid=be5beac5890ecedb80db9ad3777b7507f626745d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %