3-Tolualdehído ≥97.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Sinónimos: m-Tolualdehído
Estabilización: estabilizado con hidroquinona
T0258-25ML T0258-5ML
TCIAT0258-25MLEA 45 EUR
TCIAT0258-25ML TCIAT0258-5ML
3-Tolualdehído ≥97.0% (por GC) estabilizado
3-Tolualdehído
Formula: C₈H₈O
Pto. Ebullición: 200°C
Densidad: 1,0535 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 78°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003374
Núm. CAS: 620-23-5
EINECS: 210-632-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b5cde7e1ca4f4dc49cc60c7ca2d91cee533a2e&vid=f6b5cde7e1ca4f4dc49cc60c7ca2d91cee533a2e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %