4-(Clorometil)anísol ≥98.0% (by GC, titration analysis) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: p-(Clorometil)anísol
Estabilización: Estabilizado con amileno
M0676-25ML M0676-100ML
TCIAM0676-25MLEA 83 EUR
TCIAM0676-25ML TCIAM0676-100ML
4-(Clorometil)anísol ≥98.0% (by GC, titration analysis) estabilizado
4-(Clorometil)anísol
Formula: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Pto. Ebullición: 127°C
Pto. de fusión: –1 °C
Densidad: 1,072 g/cm³ (0 °C)
Pto. de inflamación: 109°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000915
Núm. CAS: 824-94-2
EINECS: 212-540-6
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00cc41cca55d23c4a09b626e689800763443fce2&vid=00cc41cca55d23c4a09b626e689800763443fce2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %