4-Fluoro-2-metilfenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Fluoro-2-hydroxytoluene, 1-Fluoro-4-hydroxy-3-methylbenzene
F0387-25G F0387-5G
TCIAF0387-25GEA 127 EUR
TCIAF0387-25G TCIAF0387-5G
4-Fluoro-2-metilfenol ≥98.0% (por GC)
4-Fluoro-2-metilfenol
Formula: C₇H₇FO
MW: 126,13 g/mol
Pto. Ebullición: 93°C
Pto. de fusión: 35 °C
Número MDL: MFCD00075088
Núm. CAS: 452-72-2
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c7c458b07cdac0bd0651cbea926b7c5c846b3e2&vid=a1b4e985e9d251637a6d1609301b38547a089c6c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 37.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency