2-Iodotolueno ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: Stabilised with copper chip
I0217-25G I0217-250G
TCIAI0217-25GEA 36 EUR
TCIAI0217-25G TCIAI0217-250G
2-Iodotolueno ≥98.0% (por GC) estabilizado
2-Iodotolueno
Formula: C₇H₇I
Pto. Ebullición: 211°C
Densidad: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001042
Núm. CAS: 615-37-2
EINECS: 210-422-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc5ae225e155a074698efd1e560b1a1664063433&vid=cfaf3693b5a746301ce6f33c51dab52b1a421433&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %