Bromo(difenil)metano ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Bromodiphenylmethane, α-Phenylbenzyl bromide, Benzhydryl bromide
B0586-25G B0586-500G B0586-100G
TCIAB0586-25GEA 23 EUR
TCIAB0586-25G TCIAB0586-500G TCIAB0586-100G
Bromo(difenil)metano ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Bromo(difenil)metano
Formula: (C₆H₅)₂CHBr
MW: 247,13 g/mol
Pto. Ebullición: 315 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 36…39 °C
Densidad: 1,491 g/cm³ (13 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000134
Núm. CAS: 776-74-9
EINECS: 212-279-8
UN: 1770
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e124caba041ac5c17d459b32acac1923c0a659f&vid=51c6e103d24bd8b35d5129ef03451acc61258b8f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %