Tetrabutilamonio fluoruro ∼1 mol/L in THF
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Fluoruro de tetrabutilamonio
T1338-100ML
T1338-25ML
T1338-500ML
TCIAT1338-100MLEA
61
EUR
TCIAT1338-100ML
TCIAT1338-25ML
TCIAT1338-500ML
Tetrabutilamonio fluoruro ∼1 mol/L in THF
Tetrabutilamonio fluoruro
Formula:
C₁₆H₃₆FN MW: 261.47 g/mol Densidad: 0.903 Pto. de inflamación: –17°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00011747 Núm. CAS: 429-41-4 EINECS: 207-057-2 UN: 2924 ADR: 3 II Índice Merck: 14,09187 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Concentration (Nonaqueous Titration) | 1.0 to 1.1 mol/L |
Water | max. 10.0 % |
TBHF-HF (neutralization titration) | max. 5.0 % |