2-Bromo-3,3,3-trifluoropropeno ≥97.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene
Estabilización: Stabilised with copper
B1801-25G B1801-5G
TCIAB1801-25GEA 131 EUR
TCIAB1801-25G TCIAB1801-5G
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropeno ≥97.0% (por GC) estabilizado
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropeno
Formula: C₃H₂BrF₃
MW: 174,95 g/mol
Pto. Ebullición: 34°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00077469
Núm. CAS: 1514-82-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21676d4c23503f733296ee0e94de4f8ae8ebf070&vid=21676d4c23503f733296ee0e94de4f8ae8ebf070&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %