Ácido (4-(metiltio)fenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(Methylthio)benzeneboronic acid, 4-Thioanisoleboronic acid
M1458-1G M1458-5G
TCIAM1458-1GEA 22 EUR
TCIAM1458-1G TCIAM1458-5G
Ácido (4-(metiltio)fenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (4-(metiltio)fenil)metabórico
Formula: C₇H₉BO₂S
MW: 168.02 g/mol
Pto. de fusión: 213°C
Número MDL: MFCD00093410
Núm. CAS: 98546-51-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a1e7ea88f621634b43be9acb7b0e8026bca68ec&vid=7a1e7ea88f621634b43be9acb7b0e8026bca68ec&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 112.0 %