α-Benzoinaoxima ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime, α-Benzoin oxime
B0081-25G B0081-500G
TCIAB0081-25GEA 38 EUR
TCIAB0081-25G TCIAB0081-500G
α-Benzoinaoxima ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
α-Benzoinaoxima
Formula: C₁₄H₁₃NO₂
MW: 227,26 g/mol
Número MDL: MFCD00004501
Núm. CAS: 441-38-3
EINECS: 207-127-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69306df090b6b9a3d73b63ff302abe8b0178be52&vid=69306df090b6b9a3d73b63ff302abe8b0178be52&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 155.0 deg-C
Solubility in hot EtOH almost transparency