Ácido Benzo[b]tiofeno-2-borónico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
B2893-1G B2893-25G B2893-5G
TCIAB2893-1GEA 18 EUR
TCIAB2893-1G TCIAB2893-25G TCIAB2893-5G
Ácido Benzo[b]tiofeno-2-borónico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido Benzo[b]tiofeno-2-borónico
Formula: C₈H₇BO₂S
Pto. de fusión: 260°C
Número MDL: MFCD01075674
Núm. CAS: 98437-23-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6cf5171597f186834ced4e6c0b36fe3fb3dca424&vid=6cf5171597f186834ced4e6c0b36fe3fb3dca424&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %