Ácido 5-formil-2-tiofenborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Formylthiophen-2-boronic acid, 5-Formylthiophene-2-boronic acid
F0549-1G F0549-5G
TCIAF0549-1GEA 18 EUR
TCIAF0549-1G TCIAF0549-5G
Ácido 5-formil-2-tiofenborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 5-formil-2-tiofenborónico
Formula: C₅H₅BO₃S
MW: 155,97 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02093666
Núm. CAS: 4347-33-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=953259747aa6e2eb98fb0a5c55cc7df1fd3a509b&vid=953259747aa6e2eb98fb0a5c55cc7df1fd3a509b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %