2-Nitro-m-xileno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Nitro-m-xylene, 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene, 2,6-Dimethylnitrobenzene
D0273-25G D0273-500G
TCIAD0273-25GEA 50 EUR
TCIAD0273-25G TCIAD0273-500G
2-Nitro-m-xileno ≥99.0% (por GC)
2-Nitro-m-xileno
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Pto. Ebullición: 222°C
Pto. de inflamación: 87°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007181
Núm. CAS: 81-20-9
EINECS: 201-333-6
UN: 1665
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b71af59628a4a055d8569543b593d33c3d07fd4&vid=facbecef05edb078de1dadccbb89bb43f298b7ea&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %