4-Nitro-m-xileno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D0272-25G D0272-500G
TCIAD0272-25GEA 16 EUR
TCIAD0272-25G TCIAD0272-500G
4-Nitro-m-xileno ≥98.0% (por GC)
4-Nitro-m-xileno
Formula: C₈H₉NO₂
Pto. Ebullición: 245°C
Pto. de fusión: 9 °C
Densidad: 1,135 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 107°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007169
Núm. CAS: 89-87-2
EINECS: 201-947-4
UN: 1665
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78dce9d16f2fd8af040adcba78517db0b8167471&vid=10daf84738173e7604fae428a67e0afdb6a9fdb9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %