Dicloro(fenil)(metil)silano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
P0790-25G P0790-250G
TCIAP0790-25GEA 38 EUR
TCIAP0790-25G TCIAP0790-250G
Dicloro(fenil)(metil)silano ≥98.0% (por GC)
Dicloro(fenil)(metil)silano
Formula: C₇H₈Cl₂Si
Pto. Ebullición: 205°C
Pto. de inflamación: 82°C
Número MDL: MFCD00000490
Núm. CAS: 149-74-6
EINECS: 205-746-2
UN: 2437
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b289c5b7768fd71344701714a3b7bb1eaf6d552f&vid=b289c5b7768fd71344701714a3b7bb1eaf6d552f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %