Cloruro de bis(trifenilfosfina)niquel (II) ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dichlorobis(triphenylphosphine)nickel(II), Bis(triphenylphosphine)nickel(II)chloride
B1571-10G
B1571-100G
TCIAB1571-10GEA
31
EUR
TCIAB1571-10G
TCIAB1571-100G
Cloruro de bis(trifenilfosfina)niquel (II) ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de bis(trifenilfosfina)niquel (II)
Formula:
C₃₆H₃₂Cl₂NiP₂ MW: 656.19 g/mol |
Número MDL:
MFCD00009592 Núm. CAS: 14264-16-5 EINECS: 238-154-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Dark green to Dark blue to Black powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 96.0 % |
Purity (Iodometric Titration) | min. 96.0 % |