Cloruro de bis(trifenilfosfina)paladio (II) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) dichloride
B1667-1G
B1667-25G
B1667-5G
TCIAB1667-1GEA
52
EUR
TCIAB1667-1G
TCIAB1667-25G
TCIAB1667-5G
Cloruro de bis(trifenilfosfina)paladio (II) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de bis(trifenilfosfina)paladio (II)
Formula:
C₃₆H₃₀Cl₂P₂Pd MW: 701.91 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00009593 Núm. CAS: 13965-03-2 EINECS: 237-744-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % |