2-Bromo-5-formilpiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
6-Bromonicotinaldehyde, 2-Bromopyridine-5-carbaldehyde, 2-Bromopyridine-5-carboxaldehyde, 6-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
B3491-1G
B3491-5G
TCIAB3491-1GEA
35
EUR
TCIAB3491-1G
TCIAB3491-5G
2-Bromo-5-formilpiridina ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-5-formilpiridina
Formula:
C₆H₄BrNO MW: 186.01 g/mol |
Número MDL:
MFCD04115419 Núm. CAS: 149806-06-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 100.0 to 104.0 deg-C |