2-Bromo-6-formilpiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Bromopyridine-2-carboxaldehyde, 6-Bromopyridine-2-carbaldehyde, 6-Bromo-2-pyridinecarboxaldehyde
B3716-5G B3716-1G
TCIAB3716-5GEA 78 EUR
TCIAB3716-5G TCIAB3716-1G
2-Bromo-6-formilpiridina ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-6-formilpiridina
Formula: C₆H₄BrNO
MW: 186,01 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02683546
Núm. CAS: 34160-40-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ab155bab6b52599f574adcdedf175b4d6865440&vid=9ab155bab6b52599f574adcdedf175b4d6865440&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C