2-Cloro-3-formilpiridina ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 2-Chloropyridine-3-carboxaldehyde, 2-Chloronicotinaldehyde, 2-Chloro-3-pyridinecarboxaldehyde

C2487-1G C2487-5G
TCIAC2487-1GEA 22 EUR
TCIAC2487-1G TCIAC2487-5G
2-Cloro-3-formilpiridina ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-3-formilpiridina
Formula: C₆H₄ClNO
MW: 141,56 g/mol
Número MDL: MFCD01315308
Núm. CAS: 36404-88-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7231f17fb002b3d074d36638f7eb06cae24d6ae3&vid=7231f17fb002b3d074d36638f7eb06cae24d6ae3&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR