1,5-Diazobiciclo[4.3.0]-5-noneno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
DBN, 2,3,4,6,7,8-Hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidine, 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]-5-nonene
D1313-10ML
D1313-25ML
D1313-250ML
TCIAD1313-10MLEA
24
EUR
TCIAD1313-10ML
TCIAD1313-25ML
TCIAD1313-250ML
1,5-Diazobiciclo[4.3.0]-5-noneno ≥98.0% (por GC)
1,5-Diazobiciclo[4.3.0]-5-noneno
Formula:
C₇H₁₂N₂ MW: 124.19 g/mol Pto. Ebullición: 108°C Pto. de inflamación: 98°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005554 Núm. CAS: 3001-72-7 EINECS: 221-087-3 UN: 3267 ADR: 8 II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |