Litio y aluminio hidruro ≥95.0% (by titrimetric analysis), en polvo
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Hidruro de litio y de aluminio, Tetrahidruroaluminato de litio
L0203-100G
L0203-25G
TCIAL0203-100GEA
343
EUR
TCIAL0203-100G
TCIAL0203-25G
Litio y aluminio hidruro ≥95.0% (by titrimetric analysis), en polvo
Litio y aluminio hidruro
Formula:
H₄AlLi Pto. de fusión: 125 °C Densidad: 0,91 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011075 Núm. CAS: 16853-85-3 EINECS: 240-877-9 UN: 1410 ADR: 4.3,I Índice Merck: 14,00350 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (NBS Method) | min. 95.0 % |