Sodium hexanitritocobaltate(III)
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
A11216.18 A11216.30
A11216.18EA 51.7 EUR
A11216.18 A11216.30
Sodium hexanitritocobaltate(III)
Sodium hexanitritocobaltate(III)
CAS No.: 14649-73-1 Molecular Formula: CoN6Na3O12 Formula Weight: 403.94 Odour: Odourless Melting Point: 220° dec. Merck Reference: 14,8603 MDL No.: MFCD00003512
Formula: CoN₆Na₃O₁₂
Pto. de fusión: 220 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003512
Núm. CAS: 13600-98-1
EINECS: 237-077-7
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 14,8603