Trietilenglicol dimetil eter ≥99.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,5,8,11-Tetraoxadodecane
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol
B0496-25G B0496-500G
TCIAB0496-25GEA 16 EUR
TCIAB0496-25G TCIAB0496-500G
Trietilenglicol dimetil eter ≥99.0% (por GC) estabilizado
Trietilenglicol dimetil eter
Formula: C₈H₁₈O₄
Pto. Ebullición: 216°C
Pto. de fusión: -45°C
Pto. de inflamación: 108°C
Número MDL: MFCD00008504
Núm. CAS: 112-49-2
EINECS: 203-977-3
Índice Merck: 14,09692
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=009f7b0c6e91810caa18833700fe7f2760dfe4af&vid=009f7b0c6e91810caa18833700fe7f2760dfe4af&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %