(S)-(+)-Ethyl mandelate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M1273-25G M1273-5G
TCIAM1273-25GEA 128 EUR
TCIAM1273-25G TCIAM1273-5G
(S)-(+)-Ethyl mandelate ≥98.0% (por GC)
(S)-(+)-Ethyl mandelate
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 107°C
Número MDL: MFCD00064249
Núm. CAS: 13704-09-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d4f80f757902ecc7c17f6e0df2961a67d7d7f73&vid=5d4f80f757902ecc7c17f6e0df2961a67d7d7f73&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Freezing point 27.0 to 30.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +135.0 to +140.0 deg (C=1, CHCl3)