Metacrilato de dodecilo ≥97.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Dodecyl 2-methylacrylate, Lauryl methacrylate
Estabilización:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M0083-25ML
M0083-500ML
M0083-100ML
TCIAM0083-25MLEA
18
EUR
TCIAM0083-25ML
TCIAM0083-500ML
TCIAM0083-100ML
Metacrilato de dodecilo ≥97.0% (por GC) estabilizado
Metacrilato de dodecilo
Formula:
C₁₆H₃₀O₂ Pto. Ebullición: 167°C Pto. de inflamación: 143°C |
Número MDL:
MFCD00008972 Núm. CAS: 142-90-5 EINECS: 205-570-6 UN: 3082 ADR: 9,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |