L(+)-α-Fenilglicina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: H-Phg-OH, L-(+)-2-Phenylglycine
P1288-25G P1288-100G
TCIAP1288-25GEA 26 EUR
TCIAP1288-25G TCIAP1288-100G
L(+)-α-Fenilglicina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
L(+)-α-Fenilglicina
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Número MDL: MFCD00064403
Núm. CAS: 2935-35-5
EINECS: 220-909-8
Índice Merck: 14,07291
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0eb439c2d31698318810e7c887d642658b5ff1a8&vid=0eb439c2d31698318810e7c887d642658b5ff1a8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +156.0 to +160.0 deg (C=1, 1mol/L HCl)