Metacrilaldehído ≥90.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Acrolein
Estabilización:
estabilizado con hidroquinona
M0078-25ML
M0078-500ML
M0078-100ML
TCIAM0078-25MLEA
54
EUR
TCIAM0078-25ML
TCIAM0078-500ML
TCIAM0078-100ML
Metacrilaldehído ≥90.0% (por GC) estabilizado
Metacrilaldehído
Formula:
C₄H₆O MW: 70,09 g/mol Pto. Ebullición: 68°C Pto. de fusión: -81°C Pto. de inflamación: -15°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00006974 Núm. CAS: 78-85-3 EINECS: 201-150-1 UN: 2396 ADR: 3,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...