(R)-(+)-Hidroxipirrolidina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
P1608-1G
P1608-5G
TCIAP1608-1GEA
29
EUR
TCIAP1608-1G
TCIAP1608-5G
(R)-(+)-Hidroxipirrolidina ≥98.0% (por GC)
(R)-(+)-Hidroxipirrolidina
Formula:
C₄H₉NO Pto. Ebullición: 70°C |
Número MDL:
MFCD00145220 Núm. CAS: 2799-21-5 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (GC) | min. 99.0 ee% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +4.5 to +7.0 deg (C=3, methanol) |