Bis(ciclopentadienil)circonio clorhidruro ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Bis(cyclopentadienyl)zirconium(IV) chloride hydride, Schwartz's Reagent, Bis(cyclopentadienyl)zirconium chloride hydride
Z0010-1G Z0010-25G Z0010-5G
TCIAZ0010-1GEA 26 EUR
TCIAZ0010-1G TCIAZ0010-25G TCIAZ0010-5G
Bis(ciclopentadienil)circonio clorhidruro ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Bis(ciclopentadienil)circonio clorhidruro
Formula: C₁₀H₁₁ClZr
MW: 257.87 g/mol
Número MDL: MFCD02089401
Núm. CAS: 37342-97-5
EINECS: 253-479-5
UN: 3131
ADR: 4.3 II
Índice Merck: 14,08396
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=409d1938bb6f710df7793330b3f24aba3b8a2467&vid=409d1938bb6f710df7793330b3f24aba3b8a2467&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 96.0 %