Divinilbenceno (mezcla de isómeros) >50.0% (por GC) (contains Ethylvinylbenzene, Diethylbenzene) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: DVB, Divinylbenzene
Estabilización: estabilizado con 4-terc-Butilpirocatecol
D0958-25ML D0958-500ML
TCIAD0958-25MLEA 16 EUR
TCIAD0958-25ML TCIAD0958-500ML
Divinilbenceno (mezcla de isómeros) >50.0% (por GC) (contains Ethylvinylbenzene, Diethylbenzene) estabilizado
Divinilbenceno (mezcla de isómeros)
Formula: C₁₀H₁₀
MW: 130.19 g/mol
Pto. de inflamación: 68°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01778656
Núm. CAS: 1321-74-0
EINECS: 215-325-5
UN: 3082
ADR: 9 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 50.0 % (total of isomers)