Tetrahidrofurano ≥99.0% (por GC) estabilizado for determination of vinyl chloride monomer
Proveedor: TCI
Peligro
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol
T0856-500ML T0856-25ML
TCIAT0856-500MLEA 55 EUR
TCIAT0856-500ML TCIAT0856-25ML
Tetrahidrofurano ≥99.0% (por GC) estabilizado for determination of vinyl chloride monomer
Tetrahidrofurano
Formula: C₄H₈O
Pto. Ebullición: 65°C
Pto. de fusión: -108°C
Densidad: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -15°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005356
Núm. CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
IR: 05-2114615188-48
Índice Merck: 14,09211
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33143530b40f059bfbec1a80aba284763ef4075e&vid=3bafc9d995258d43d311d2a51386d579d2ef7ac9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Suitability for VCM-analysis to pass test
Peroxide max. 0.005 %