3-Bromopiridina ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: Stabilised with copper chip
B0651-25G B0651-100G
TCIAB0651-25GEA 30 EUR
TCIAB0651-25G TCIAB0651-100G
3-Bromopiridina ≥98.0% (por GC) estabilizado
3-Bromopiridina
Formula: C₅H₄BrN
Pto. Ebullición: 178°C
Pto. de fusión: –27 °C
Densidad: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 52°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006373
Núm. CAS: 626-55-1
EINECS: 210-952-0
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f62ce5ecd359cd64e481af6449b0032b2b18ba5c&vid=f62ce5ecd359cd64e481af6449b0032b2b18ba5c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %