2-Nitrotiofeno ≥80.0% (por GC) (contains 3-Nitrothiophene)
Proveedor: TCI
Atención
N0407-25G N0407-5G
TCIAN0407-25GEA 73 EUR
TCIAN0407-25G TCIAN0407-5G
2-Nitrotiofeno ≥80.0% (por GC) (contains 3-Nitrothiophene)
2-Nitrotiofeno
Formula: C₄H₃NO₂S
MW: 129,14 g/mol
Pto. Ebullición: 224°C
Pto. de fusión: 46,5 °C
Densidad: 1,3644 g/cm³ (42.6 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005425
Núm. CAS: 609-40-5
EINECS: 210-190-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2e9ae19fec304a187961ba0aa7c7213c27c11db&vid=e2e9ae19fec304a187961ba0aa7c7213c27c11db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 80.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C