1-Bromo-4-fenilbutano ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P1388-5G P1388-25G
TCIAP1388-5GEA 93 EUR
TCIAP1388-5G TCIAP1388-25G
1-Bromo-4-fenilbutano ≥97.0% (por GC)
1-Bromo-4-fenilbutano
Formula: C₁₀H₁₃Br
Número MDL: MFCD00154988
Núm. CAS: 13633-25-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c09565b585b882db7e351a9538315c41ba8955b7&vid=c09565b585b882db7e351a9538315c41ba8955b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %